Learn More
Axygen™ Roboterspitzen im Einhängegestell: Tecan-Style Clear Tips, Nonsterile
Die transparenten Spitzen gewährleisten eine präzise Probenabgabe
Marke: Axygen™ TT-1000-C-HTR
Additional Details : Gewicht : 3.63000kg
Beschreibung
- Polypropylen
- Für Volumenbereiche von 20 bis 1000 μl
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Kompatibel mit Axygen™ Tecan™/Perkin Elmer/Aurora™ Biomed/Corbett Cas-1200 Systemen
Certifications
Zertifiziert DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
1000 μ l | |
Nicht steril | |
Ja | |
Für präzise Probenzufuhr | |
Automatisierung, Round | |
16 Gestelle/Karton | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Nicht-ANSI | |
Gestell | |
Hängendes Pipettengestell | |
Tecan™ Genesis™, Tecan™ Freedom, Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ MiniPrep LiHa-1, 4, 8 Kopf, Aurora Biomed Versa™ 8-Kanalkopf |