Learn More
Hamilton™ PRP™-X200 Kationenaustauschsäulen
Analyse anorganischer und organischer Kationen mit Leitfähigkeits- oder UV-Nachweis. Trennung von mono- oder zweiwertigen Kationen je nach mobilen Phasenbedingungen von 20 ppb bis 200 ppm.
Marke:  Hamilton™ 79442
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10095390
  • 1120.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
Kann mit jedem vorhandenen HPLC- oder Ionenchromatographen verwendet werden, um Kationen in Luft, Wasser und Boden leicht zu bestimmen. PRP-X200-Säulen bieten eine Reihe von Vorteilen
Besser als nasschemische Methoden
  • Die Ionenchromatographie reduziert die Probenvorbehandlung erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse.
  • Hohe Empfindlichkeit
    • Trennen Ionen bei Konzentrationen von 20 ppb bis 20 ppm ohne Unterdrückung oder aufwändige Vorkonzentrationstechniken
  • Lange Säulenlebensdauer
    • Die hochinerte polymerische Stütze widersteht chemischen Angriffen von organischen Lösungsmitteln und wässrigen Puffern (0 bis 100 % wässrig oder organisch; pH 1 bis 13) und verlängert so die Lebensdauer der Säule effektiv. Sollte sich die Säulenleistung verschlechtern (Peak-Verbreiterung und Symmetrieverlust), führt ein Regenerationsprotokoll in der Regel Ihre Chromatographie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
  • Analysieren von monovalenten oder zweiwertigen Kationen
    • Schnelle und einfache Trennung von fünf monovalenten Kationen in fünf Minuten oder vier zweiwertigen Kationen in vier Minuten
  • Einzigartige Selektivität
    • Die hochinerte Poly(Styrol-Divinylbenzol)-Verpackung ermöglicht die Verwendung eines organischen Modifikators. Durch Variation der Methanolkonzentration kann die Auflösung zwischen Kationen verändert werden.
    • Eine Partikelgröße; 10 °m
    • Innendurchmesser der vier Säulen: 2.1 bis 10.0 mm
    • Materialen von zwei Säulen: 316er Edelstahl und PEEK
    • Analytische und Semiprep-/präparative Vorsäulen
    Spezifikation
    Spezifikation
    Analysesäule
    2 ml/min
    250 mm
    pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator
    1 bis 13
    5 °C bis 60 °C
    Gehäuse PRP-X200
    Ionenaustausch
    Edelstahl
    4.1 mm
    Analyse anorganischer und organischer Kationen mit Leitfähigkeits- oder UV-Nachweis
    5000 psi (345 bar)
    10 μm
    100 Å
    Gehäuse L22
    PSDVB/Sulfonsäure
    Ionenaustausch
    Säule
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Hamilton™ PRP™-X200 Kationenaustauschsäulen > Außendurchmesser x Länge: 4.1X250 mm; 10 μm