Learn More
Hamilton™ PRP™-X200 Kationenaustauschsäulen
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kann mit jedem vorhandenen HPLC- oder Ionenchromatographen verwendet werden, um Kationen in Luft, Wasser und Boden leicht zu bestimmen. PRP-X200-Säulen bieten eine Reihe von Vorteilen
Besser als nasschemische Methoden
- Die Ionenchromatographie reduziert die Probenvorbehandlung erheblich und verbessert die Genauigkeit und Präzision der Ergebnisse.
- Trennen Ionen bei Konzentrationen von 20 ppb bis 20 ppm ohne Unterdrückung oder aufwändige Vorkonzentrationstechniken
- Die hochinerte polymerische Stütze widersteht chemischen Angriffen von organischen Lösungsmitteln und wässrigen Puffern (0 bis 100 % wässrig oder organisch; pH 1 bis 13) und verlängert so die Lebensdauer der Säule effektiv. Sollte sich die Säulenleistung verschlechtern (Peak-Verbreiterung und Symmetrieverlust), führt ein Regenerationsprotokoll in der Regel Ihre Chromatographie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.
- Schnelle und einfache Trennung von fünf monovalenten Kationen in fünf Minuten oder vier zweiwertigen Kationen in vier Minuten
- Die hochinerte Poly(Styrol-Divinylbenzol)-Verpackung ermöglicht die Verwendung eines organischen Modifikators. Durch Variation der Methanolkonzentration kann die Auflösung zwischen Kationen verändert werden.
- Eine Partikelgröße; 10 °m
- Innendurchmesser der vier Säulen: 2.1 bis 10.0 mm
- Materialen von zwei Säulen: 316er Edelstahl und PEEK
- Analytische und Semiprep-/präparative Vorsäulen
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4.1 mm |
| Flussrate | 2 ml/min |
| Zur Verwendung mit | Analyse anorganischer und organischer Kationen mit Leitfähigkeits- oder UV-Nachweis |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 5000 psi (345 bar) |
| Kompatibilität der mobilen Phase | pH 1 bis 13, 0 bis 100 % wässrig, organischer Modifikator |
| Partikelgröße | 10 μm |
| pH | 1 bis 13 |
| Porengröße | 100 Å |
| Mehr anzeigen |