Learn More
Hamilton™ Zubehör für Microlab 300 Pipettiersystem – Spritzen
Auswahl von zwei Spritzen, die speziell für das Hamilton Microlab300 Pipettiersystem entwickelt wurden
Marke: Hamilton™ 66088-15
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Modell 1705.5
- Blasenfreier Prime
- Entfernt dank einer innovativen Kolbenspitze Luft aus der Spritze und dem Ventil
- 1.25ml
- Modell 1002.5
- Gastight
- Ideal zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen
- Verfügt über eine präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt
- 25 μ l
Spezifikation
1705.5 BFP | |
25 μl | |
Microlab™ 300 Pipettiersystem | |
Kolbenspitze |