Learn More
Hamilton™ Zubehör für Microlab 300 Pipettiersystem – Spritzen
Auswahl von zwei Spritzen, die speziell für das Hamilton Microlab300 Pipettiersystem entwickelt wurden
173.40 CHF - 194.82 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Microlab™ 300 Pipettiersystem |
---|
Produktcode | Marke | Enthält | Modell | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Modell | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15319742
|
Hamilton™
66088-40 |
PTFE-Kolbenspitze | 1002.5 | 1.25 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15309742
|
Hamilton™
66088-15 |
Kolbenspitze | 1705.5 BFP | 25 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Modell 1705.5
- Blasenfreier Prime
- Entfernt dank einer innovativen Kolbenspitze Luft aus der Spritze und dem Ventil
- 1.25ml
- Modell 1002.5
- Gastight
- Ideal zum Dosieren von Flüssigkeiten und Gasen
- Verfügt über eine präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt
- 25 μ l
Spezifikation
Microlab™ 300 Pipettiersystem |