Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: Anschlusstyp AD
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
Marke: Hamilton™ 201100
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Verfügen über eine PTFE-Kolbenspitze, die eine dichte Verbindung zwischen Spritzenkörper und Kolben erzeugt, wodurch eine Flüssigkeits- und Gasprobenahme ermöglicht wird.
- AccuDil™ (AD) - Dieser Anschlusstyp wurde für MICROLAB 1000 Verdünner/Spender entwickelt
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
500 psi | |
50 °C | |
1725 | |
Je | |
AccuDil™ |
Gasdichte Spritze | |
122 °F | |
68 °F | |
Ohne Kanüle | |
250 μl | |
Microlab 1000-Verdünner/Spender |