Learn More
Hamilton™ 1700/1000 Series Gastight™ Instrumentenspritzen: Anschlusstyp AD
Die Spritzen sind für eine gute Passform oder Eignung bei verschiedenen Geräten wie dem MICROLAB™ 500 und MICROLAB 1000 konzipiert.
117.00 CHF - 171.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) |
---|---|
Produkttyp | Gasdichte Spritze |
Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 122 °F |
Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 68 °F |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Max. Druck | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Max. Druck | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11557864
|
Hamilton™
201000 |
50 μl | 1000 psi | 1705 |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10018422
|
Hamilton™
201050 |
100 μl | 1000 psi | 1710 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10268470
|
Hamilton™
201150 |
500 μl | 700 psi | 1750 |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
13586540
|
Hamilton™
201100 |
250 μl | 500 psi | 1725 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10440581
|
Hamilton™
201100 |
250 μl | 500 psi | 1725 |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10688061
|
Hamilton™
201200 |
1 ml | 200 psi | 1001 |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10698061
|
Hamilton™
201250 |
2.5 ml | 200 psi | 1002 |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10186560
|
Hamilton™
201300 |
5 ml | 200 psi | 1005 |
171.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Verfügen über eine PTFE-Kolbenspitze, die eine dichte Verbindung zwischen Spritzenkörper und Kolben erzeugt, wodurch eine Flüssigkeits- und Gasprobenahme ermöglicht wird.
- AccuDil™ (AD) - Dieser Anschlusstyp wurde für MICROLAB 1000 Verdünner/Spender entwickelt
Spezifikation
Borosilikatglas (Zylinder), PTFE (Spitze) | |
122 °F | |
68 °F | |
Je | |
Microlab 1000-Verdünner/Spender |
Gasdichte Spritze | |
50 °C | |
Ohne Kanüle | |
AccuDil™ |