Learn More
Hafnium(IV)-oxid, 99.995 %, (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.2 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15446955
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafnium(IV)-oxid, 99.995 %, (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446955
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15446955
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045483.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. It is also used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12055-23-1
Summenformel HfO2
Molekulargewicht (g/mol) 210.49
MDL-Nummer MFCD00003565
InChI-Schlüssel WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Hafnium(4+) Dioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium (IV) oxide
Schmelzpunkt 2774°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr typischerweise < 0.2 %
Merck Index 14,4588
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.49
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.68 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR23L036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2025 Artikelnummer045483.06,045483.03
ChargennummerZ07J043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Artikelnummer045483.06,045483.03
ChargennummerZ06H019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer045483.06,045485.BY,045483.03
ChargennummerN10I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer045483.06,045485.BY,045483.03
ChargennummerH26X019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer045483.06,045485.BY,045483.03
Name des Produkts
Hafnium(IV)-oxid, 99.995 %, (Metallbasis ohne Zr), Zr < 0.2 %, Thermo Scientific Chemicals >