Learn More
Hydrazin-Monohydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498880 250 g 250 Gramm
11488880 50 g 50 Gramm
11447866 500 g 500 Gramm
11457866 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11498880 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14005.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Hydrazine monohydrate is used as a reducing agent. It is also used in water treatment, especially effluents and industrial boilers, metal treatment and mine extraction process, and synthesis of active ingredients in the pharmaceutical industry like 3-amino-1,2,4-triazole cefazolin, rizatriptan, anastrozole, fluconazole, metazachlor metamitron pyrazole, metribuzin, paclobutrazol, diclobutrazole, propiconazole, and triadimefon. It is involved in the preparation of heterocycles like pyrazoles and pyridazines. It is actively involved in the Wolff-Kishner reduction, which converts the carbonyl group of a ketone into a methylene bridge through a hydrazone intermediate. Further, it is used to cleave N-alkylated phthalimide derivatives. In the Einhorn-Brunner reaction, it reacts with imides to get triazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrazin-Monohydrat wird als Reduktionsmittel verwendet. Es wird auch in der Wasseraufbereitung, insbesondere bei Abwässern und Industriekesseln, bei der Metallbehandlung und im Bergbau sowie bei der Synthese von Wirkstoffen in der pharmazeutischen Industrie wie 3-amino-1,2,4-Triazol-Cefazolin, Rizatriptan, Anastrozol,Fluconazol, Metazachlormetamitron-Pyrazol, Metribuzin, Paclobutrazol, Diclobutrazol, Propiconazol und Triadimefon verwendet. Es ist an der Herstellung von Heterozyklen wie Pyrazolen und Pyridazinen beteiligt. Es ist ein aktiver Bestandteil der Wolff-Kishner-Reduktion, die die Carbonylgruppe eines Ketons durch ein Hydrazonintermediär in eine Methylenbrücke umwandelt. Darüber hinaus wird es zur Spaltung von N-alkylierten Phthalimid-Derivaten verwendet. In der Einhorn-Brunner-Reaktion reagiert es mit Imiden, um Triazole zu erhalten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Alkohol. Nicht mischbar mit Chloroform, Kohlenwasserstoffen und Äther.
Hinweise
Besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung erforderlich. Bitte sehen Sie sich die MSDS vor dem Kauf an. MSDS sind online unter www.alfa.comInbompatible mit Oxidationsmitteln, Sauerstoff, Kupfer, organischen Materialien und Zink verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-57-8
Summenformel H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 50.06
MDL-Nummer MFCD00149931
InChI-Schlüssel IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrazine hydrate, hydrazine monohydrate, hydrazinium hydroxide, hydrazine hydroxide, hydrazine, monohydrate, hydrazine, hydrate, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES O.NN
Spezifikation
Siedepunkt 120°C to 121°C
Chemischer Name oder Material Hydrazine monohydrate
Schmelzpunkt -52°C
Menge 250 g
Strukturformel H2NNH2·H2O
UN-Nummer UN2030
Flammpunkt 75°C (167°F)
Merck Index 14,4771
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and alcohol. Immiscible with chloroform,hydrocarbons and ether.
IUPAC-Name Hydrazin; Hydrat
Formelmasse 50.06 (32.05 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.431
Dichte 1.027
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrazine monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrazine monohydrate, hydrazine