Learn More
HACL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen HACL1
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16874724
Unterlagen ansehen
Proteintech
15519-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16864724
Unterlagen ansehen
Proteintech
15519-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
HACL1 gene ontology annotations related to this gene include lyase activity; magnesium ion binding; thiamine pyrophosphate binding.
Spezifikation
Spezifikation
HACL1
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q8CHM7, Q9QXE0, Q9UJ83
26061, 56794, 85255
HACL1 Fusion Protein Ag7830
Primary
-20°C
HACL1
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
2 HPCL, 2 hydroxyacyl CoA lyase 1, 2 hydroxyphytanoyl CoA lyase, HACL1, HPCL, HPCL2, PHYH2, Phytanoyl CoA 2 hydroxylase 2
Hacl1
IgG
Antigen Affinity Chromatography