missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HA95/AKAP8L Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18318480 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18318480 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18318480 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP287550

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HA95/AKAP8L Polyclonal specifically detects HA95/AKAP8L in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HA95/AKAP8L
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose
Gen-Alias A kinase (PRKA) anchor protein 8-like, AKAP8-like protein, HA95, HAP95 DKFZp434L0650, helicase A-binding protein 95 kDa, Homologous to AKAP95 protein, HRIHFB2018, NAKAP, NAKAP95 A-kinase anchor protein 8-like, neighbor of A kinase anchoring protein 95, Neighbor of AKAP95, Neighbor of A-kinase-anchoring protein 95
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human HA95/AKAP8L
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Chromatin Research, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26993
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.