missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
HA Tag Polyclonal antibody specifically detects HA Tag in Epitope Tag samples. It is validated for Western Blot, ChIP assay, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Gel Shift, Immunoassay.
Spezifikation
Spezifikation
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:10000, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:100-1:400, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:400, Immunoprecipitation 1-4 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:400, Gel Super Shift Assays, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 1:10-1:500, Knockout Validated |
| Gen-Alias | HA epitope tag, Hemagglutinin |
| Inhalt und Lagerung | Store at 4C. Do not freeze. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?