Learn More
IKA™ H 99 Schutzabdeckung
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Temperatur (metrisch):
Bis zu 135 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Magnetrührer der Serien RET und RCT Basic
- Passgenaue Abdeckung für die Verwendung
- Beständig gegen die meisten Säuren, alkalischen Lösungen und organischen Lösungsmittel
- Aus Silikon hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Magnetrührer der Serien RET und RCT Basic |
| Modell | H 99 |
| Temperatur (metrisch) | Bis zu 135 °C |
| Typ | Abdeckung während der Verwendung |