Learn More
IKA™ Temperaturfühler H 62 für TemperaturreglerETC 1
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Typ: Messfühler H 62.51, Eintauchtiefe 230mm
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für ETS-D5 |
| Länge (metrisch) | 260 mm |
| Modell | H 62,51 |
| Typ | Ersatz-Sensor |