Learn More
Robu™ Guko Gummidichtung
Robu™ Guko Gummidichtung ist eine konische Dichtung, die für den Einsatz mit Filtertrichtern geeignet ist.
Marke: Robu™ 21856
Additional Details : Gewicht : 0.17580kg
Beschreibung
- Guko
- Einzeln
- Konische Dichtung
- Geeignet für Filtertrichter
Spezifikation
Einzeldichtung | |
Gummi | |
Dichtung | |
48 mm außen, 32 mm innen |
Trichter | |
Konisch | |
35 mm | |
64 mm |