Learn More
Robu™ Guko Gummidichtung
Robu™ Guko Gummidichtung ist eine konische Dichtung, die für den Einsatz mit Filtertrichtern geeignet ist.
24.55 CHF - 36.25 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Einzeldichtung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Trichter |
Material | Gummi |
Form | Konisch |
Typ | Dichtung |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883036
|
Robu™
21856 |
64 mm |
24.55 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16803046
|
Robu™
21858 |
85 mm |
36.25 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Guko
- Einzeln
- Konische Dichtung
- Geeignet für Filtertrichter
Spezifikation
Einzeldichtung | |
Gummi | |
Dichtung |
Trichter | |
Konisch |