Learn More
OHAUS™ Guardian™ 5000 Heizplatten und Rührwerke
Artikelnummer. 30182887 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
e-G52HP07C
e-G52HP07C K1
e-G52HS07C
e-G52HS07C K1
e-G52HS10C
e-G52HS10C K1
e-G52HSRDA
e-G52HSRDA K1
e-G52ST07C
Packungsgröße:
1 Einheit
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
30182887 e-G52HSRDA K1 1 Einheit
30182892 e-G52HP07C K1 1 Einheit
30182879 e-G52HS07C K1 1 Einheit
30182890 e-G52HSRDA 1 Einheit
30182884 e-G52HS07C 1 Einheit
30182888 e-G52HP07C 1 Einheit
30182886 e-G52ST07C 1 Einheit
30182894 e-G52HS10C 1 Einheit
30182885 e-G52HS10C K1 1 Einheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30182887 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30981784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.00 CHF
    632.51 CHF / 1 Einheiten
    Sparen 215.49 CHF
    25% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fachmännisch konstruierte Heizplattenrührer mit erstklassigen Sicherheits- und Vielseitigkeitsfunktionen für den täglichen Gebrauch
Die nächste Generation Guardian™ Die Heizplattenrührer der Serie 5000 sind auf Sicherheit und Vielseitigkeit in Forschungs-, akademischen und industriellen Umgebungen ausgelegt. Sie bieten leistungsstarke Heiz- und Mischfunktionen sowie erstklassige Hardware und Software, um unterschiedlichste Anwender sicher und zuverlässig zu unterstützen. Die Heizmodelle erreichen Temperaturen bis °zu 550 °C und verfügen über 3 Temperaturregelungsmodi für schnelles oder präzises Aufheizen ohne Überschwingen. Wählen Sie aus 5 Modellen mit 3 Plattengrößen.
Besondere Merkmale:
  • Unsere Signatur SafetyHeat™ Und SmartHeat™ Funktionen kombiniert mit dem neuen Trockenlaufschutzsystem, dem Zeitlaufmodus und der optionalen Splash Shield Gewährleisten Sie vollständige Sicherheit.
  • Die weiterentwickelte SmartRate™ Das System unterstützt Erhitzen und Rühren von schnell und intensiv bis schonend und präzise und bietet eine Reihe von Zubehörteilen für vielfältige Anwendungen.
  • Eine intuitive Benutzeroberfläche mit großem, hellem LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen und Drehknopf(en) ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung. RS232-Anschluss für Fernsteuerung oder Datenprotokollierung vorhanden.
Die Bausatzversionen umfassen:
  • Temperaturfühler 30500590
  • Sondenhalter-Kit 30973298
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramikbeschichtetes Aluminium
Spannung 220/240 V
Enthält Temperaturfühler 30500590 und Fühlerhalter-Kit 30973298
Sicherheitsmerkmale SafetyHeat, SmartHeat und Trockenlaufschutzsystem
Versandgewicht (metrisch) 4.8 kg
Reglertyp Digital
Modell e-G52HSRDA K1
Größe 135 mm Durchm.
Höhe (metrisch) 108 mm
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur +5 °C bis 360 °C
Frequenz 50/60 Hz
Breite (metrisch) 175 mm
Stromstärke 4 A
Länge (metrisch) 259 mm
Wirkleistung 656 W
Gewicht (metrisch) 2.6 kg
Typ Heizplattenrührer
Form Rund
Max. Probenaufgabe 20 L
Steckertyp EU/UK
Anzahl Positionen 1
Max. Behältergröße 20 L
Rührbereich 50 bis 1800 U/min
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 259 x 175 x 108 mm
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV (Norm IEC 61010-1 (cTÜVus))
Display LCD
Durchmesser (metrisch) 13.5 cm
Durchmesser obere Platte (metrisch) 13.5 cm
Geschwindigkeit 50 bis 1800 U/min