missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2IRD1 Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30509008 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30509008 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30509008 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338300JF669

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GTF2IRD1 Polyclonal antibody specifically detects GTF2IRD1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GTF2IRD1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BEN, CREAM1, General transcription factor III, general transcription factor II-I repeat domain-containing protein 1, GTF2I repeat domain containing 1, GTF2I repeat domain-containing protein 1, GTF3GTF2I repeat domain-containing 1, hMusTRD1alpha1, Muscle TFII-I repeat domain-containing protein 1, muscle TFII-I repeat domain-containing protein 1 alpha 1, MusTRD1, MusTRD1/BEN, MUSTRD1general transcription factor 3, RBAP2WBSCR12binding factor for early enhancer, Slow-muscle-fiber enhancer-binding protein, USE B1-binding protein, WBS, WBSCR11, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 11 protein, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 12 protein, Williams-Beuren syndrome chromosome region 11
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 660-959 of human GTF2IRD1 (NP_057412.1).,, Sequence:, SLGFSPPALPPERDSGDPLVDESLKRQGFQENYDARLSRIDIANTLREQVQDLFNKKYGEALGIKYPVQVPYKRIKSNPGSVIIEGLPPGIPFRKPCTFGSQNLERILAVADKIKFTVTRPFQGLIPKPDEDDANRLGEKVILREQVKELFNEKYGEALGLNRPVLVPYKLIRDSPDAVEVTGLPDDIPFRNPNTYDIHRLEKILKAREHVRMVIINQLQPFAEICNDAKVPAKDSSIPKRKRKRVSEGNSVSSSSSSSSSSSSNPDSVASANQISLVQWPMYMVDYAGLNVQLPGPLNY
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9569
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.