Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Biology |
| Ziel | GRP |
| Synonym | galectin-related protein, GRP, MGC33751, MGC71953 |
| Gensymbol | LGALSL |