Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 2.81 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2.81-180 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Produktlinie | Novus |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Growth Hormone. |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich ELISA |
| Gen-Alias | GHIGHD1B, GHNGrowth hormone, GH-Nsomatotropin, growth hormone 1Pituitary growth hormone, hGH-N |
| Mehr anzeigen |