Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes sIL-2R
Für den quantitativen Nachweis von humanem sIL-2R.
760.00 CHF - 5250.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P01589 |
---|---|
Assay-Bereich | 0.31 bis 20.0 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,27 ng/mL |
Konjugat | HRP |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Includes: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Anti-Human-sIL-2R-Antikörper
HRP-konjugierter monoklonaler Anti-Human-sIL-2R-Antikörper
Hu-IL-2R-Standard, gefriergetrocknet, 40 ng/ml nach Rekonstitution
Proben-Verdünnungsmedium
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17502206
|
Invitrogen™
BMS212-2 |
96 Tests |
760.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15511677
|
Invitrogen™
BMS212-2TEN |
10 x 96 Tests |
5250.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der ELISA für den humanen löslichen Interleukin-2-Rezeptor/CD25 (humanes IL-2R) quantifiziert humanes IL-2R in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-2R.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-2R misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P01589 | |
0,27 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD25, IDDM10, IL2R, IMD41, TCGFR, p55 | |
7.2 % | |
HRP | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
CD25-Antigen, TAC, Interleukin-2-Rezeptor alpha | |
1 Std 20 Min |
0.31 bis 20.0 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3559 | |
9.8 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
3 Std 10 Min |
Nur für Forschungszwecke