Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes sIL-2R
Für den quantitativen Nachweis von humanem sIL-2R.
Marke: Invitrogen™ BMS212-2TEN
Additional Details : Gewicht : 0.23750kg
Includes: Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes sIL-2R)
HRP-Konjugat (monoklonaler Anti-Human- sIL-2R-Antikörper)
Human-sIL-2R-Standard, gefriergetrocknet, 40 ng/ml nach Rekonstitution
Probenverdünner
Assaypuffer-Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
Stopplösung (1M Phosphorsäure)
Blauer Farbstoff
Grüner Farbstoff
Klebefolien
Beschreibung
Der ELISA für den humanen löslichen Interleukin-2-Rezeptor/CD25 (humanes IL-2R) quantifiziert humanes IL-2R in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-2R.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-2R misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P01589 | |
0,27 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD25, IDDM10, IL2R, IMD41, TCGFR, p55 | |
7.2 % | |
HRP | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
3 Std 10 Min |
0.31 bis 20.0 ng/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Überstand | |
ELISA | |
3559 | |
9.8 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
10 x 96 Tests | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
CD25-Antigen, TAC, Interleukin-2-Rezeptor alpha | |
1 Std 20 Min |
Nur für Forschungszwecke