Learn More
Thermo Scientific™ Gitterfilterset
Gitterfilterset G1 gemäß EN 779
128.00 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 12469, NSF/ANSI 49, NSF/ANSI 49
Produkttyp Gitterfilter
Filtertyp G1 gemäß EN 779
Enthält 5 Stück
Zur Verwendung mit (Geräte) Biologische Sicherheitswerkbänke Herasafe KSP/Maxisafe 2020 und Herasafe KS/Safe 2020
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Außenbreite (metrisch) Innenbreite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außenbreite (metrisch) Innenbreite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10404685
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50076846
1,2 m 0,9 m
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
132.50 CHF
128.00 CHF / 5 Stück
Sparen 4.50 CHF
3% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11881691
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
50076921
1,8 m 1,5 m
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
142.15 CHF
136.00 CHF / 5 Stück
Sparen 6.15 CHF
4% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Gitterfilterset G1 gemäß EN 779
  • Gitterfilterset G1 gemäß EN 779
  • Für biologische Sicherheitswerkbänke Herasafe KSP/Maxisafe 2020 und Herasafe KS/Safe 2020.
Spezifikation
Spezifikation
EN 12469, NSF/ANSI 49, NSF/ANSI 49
G1 gemäß EN 779
Biologische Sicherheitswerkbänke Herasafe KSP/Maxisafe 2020 und Herasafe KS/Safe 2020
Gitterfilter
5 Stück