Learn More
Thermo Scientific™ Grobstaubfiltersaty
Grobstaubfiltersatz G1 gemäß EN 779
Marke: Thermo Scientific™ 50076846
110.80 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.19980kg
Beschreibung
Grobstaubfiltersatz G1 gemäß EN 779
- Gitterfilterset G1 gemäß EN 779
- Für biologische Sicherheitswerkbänke Herasafe KSP/Maxisafe 2020 und Herasafe KS/Safe 2020.
Spezifikation
EN 12469, NSF/ANSI 49 | |
Gitterfilter | |
47,2 in. | |
1,2 m | |
35,4 in. |
0,9 m | |
50076921 | |
G1 gemäß EN 779 | |
5 Stück | |
Biologische Sicherheitswerkbänke Herasafe KSP/Maxisafe 2020 und Herasafe KS/Safe 2020 |