Learn More
Ansell™ Comfort G26G Nitril-Immersionshandschuhe
Hervorragende Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien Flexibel und bequem für eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Hervorragendes erhabenes Griffmuster für eine sichere Handhabung.
Marke:  Ansell™ A340065
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15314552
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute Abriebfestigkeit.
  • Erlaubt Kontakt bis zu 100 °C
  • Hervorragendes erhabenes Griffmuster für eine sichere Handhabung.
  • Offene Bündchen mit Textilkantenbindung sorgen für Belüftung, damit die Hand kühl bleibt.
Spezifikation
Spezifikation
Nitril
Immersionshandschuhe
Grün
Baumwolle
12 Paar
Nitril
6.5
Stulpe
COMFORT G26G
Exzellente Resistenz gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien