Learn More
Ansell™ Comfort G26G Nitril-Immersionshandschuhe
Hervorragende Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien Flexibel und bequem für eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Hervorragendes erhabenes Griffmuster für eine sichere Handhabung.
89.25 CHF - 1490.00 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite | Nitril |
---|---|
Stulpenmaterial | Nitril |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Farbe der Handschuhstulpe | Grün |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13487606
|
Ansell™
A340065 |
6.5 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15314552
|
Ansell™
A340065 |
6.5 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
13427616
|
Ansell™
A340105 |
10.5 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
13497606
|
Ansell™
A340085 |
8.5 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
13407616
|
Ansell™
A340075 |
7.5 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Sehr gute Abriebfestigkeit.
- Erlaubt Kontakt bis zu 100 °C
- Hervorragendes erhabenes Griffmuster für eine sichere Handhabung.
- Offene Bündchen mit Textilkantenbindung sorgen für Belüftung, damit die Hand kühl bleibt.
Spezifikation
Nitril | |
Immersionshandschuhe | |
Stulpe | |
COMFORT G26G | |
Exzellente Resistenz gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien |
Nitril | |
Grün | |
Baumwolle | |
12 Paar |