Learn More
Ansell™ Comfort G26G Nitril-Immersionshandschuhe
Hervorragende Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien Flexibel und bequem für eine ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Hervorragendes erhabenes Griffmuster für eine sichere Handhabung.
Marke: Ansell™ A340105
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Sehr gute Abriebfestigkeit.
- Erlaubt Kontakt bis zu 100 °C
- Hervorragendes erhabenes Griffmuster für eine sichere Handhabung.
- Offene Bündchen mit Textilkantenbindung sorgen für Belüftung, damit die Hand kühl bleibt.
Spezifikation
Nitril | |
Immersionshandschuhe | |
Grün | |
Baumwolle | |
12 Paar |
Nitril | |
10.5 | |
Stulpe | |
COMFORT G26G | |
Exzellente Resistenz gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien |