Learn More
IBA Lifesciences Gravity Flow Superflow™ XT Säule
Artikelnummer. 15553077 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 0.2 ml
1 x 10 ml
Menge:
1 Säule
5 Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
15553077 1 x 1 ml 1 Säule 1 Stück
15543077 5 x 0.2 ml 5 Säulen 5 Stück
15563077 1 x 5 ml 1 Säule 1 Stück
15573077 1 x 10 ml 1 Säule 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15553077 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 24012001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ Gravity Flow Superflow™ XT Säule für die Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt und mit hoher Affinität und unübertroffener Reinheit.
  • Zur effizienten Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss
  • Strep-Tactin™ XT hat eine höhere Affinität für Strep-tag™- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteine als herkömmliches Strep-Tactin™
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 5.7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1 x 1 ml
Menge 1 Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung
Typ Schwerkraftfluss-Säule
Nur für Forschungszwecke.