Learn More
IBA Lifesciences Gravity flow Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity column
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Bindungsvermögen | 20 mg/mL resin |
Kapazität (metrisch) | 1 ml |
Beschreibung | 4% agarose, crosslinked |
Partikelgröße | 50 to 150 μm |
Form | Resin Slurry |
Menge | 1 mL |
Proteinform | Tetrameric protein |
Ziel | Proteins tagged with Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin |
Typ | Gravity Flow Column |
Endprodukttyp | Affinity chromatography equipment |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences Gravity flow Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity column >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur