Learn More
IBA Lifesciences Schwerkraftfluss Strep-Tactin™ 4Flow™ Hochleistungssäule
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | 20 mg/ml Harz |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Beschreibung | 4 % Agarose, vernetzt |
| Partikelgröße | 50 bis 150 μm |
| Form | Harzaufschlämmung |
| Menge | 5 mL |
| Proteinform | Tetrameres Protein |
| Ziel | Proteine, die mit dem Twin-Strep-Tag markiert sind™ ; Strep-™ tag II; Kreuzreaktivität: Biotin |
| Typ | Säule |
| Endprodukttyp | Affinitätschromatographie-Ausrüstung |
| Mehr anzeigen |