Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Scheidetrichter mit Graduierung und PTFE-Stopfen
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylinderförmigen Scheidetrichter mit Graduierung und PTFE-Stopfen sind ideal für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte und trennen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04026149
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Borosilikatglas
Spezifikation
250 ml | |
Ja | |
4 |
Borosilikatglas | |
10 | |
2 |