Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylinderförmige Scheidetrichter mit Graduierung und PTFE-Stopfen
Aus Borosilikatglas. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylinderförmigen Scheidetrichter mit Graduierung und PTFE-Stopfen sind ideal für Flüssig-Flüssig-Extraktionen, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte und trennen.
127.00 CHF - 207.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10160501
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04026128 |
50 ml |
127.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10424291
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04026149 |
250 ml |
132.50 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10694481
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04026158 |
1000 ml |
207.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit PTFE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Borosilikatglas
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Ja | |
2 |