Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glatte Papiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 918, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 918 Glattpapiere für qualitative und technische Analysen, die Scheiben sind für analytische und technische Zwecke geeignet und weisen eine mittlere schnelle bis langsame Durchflussrate auf.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-607-040
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Mittelschnelles bis langsames Filtern
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
85 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
45 Sekunden | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Scheibe | |
6 bis 10 μm | |
918 | |
0,17 mm | |
40 mm |