Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glatte Papiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 918, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 918 Glattpapiere für qualitative und technische Analysen, die Scheiben sind für analytische und technische Zwecke geeignet und weisen eine mittlere schnelle bis langsame Durchflussrate auf.
18.35 CHF - 285.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 6 bis 10 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 45 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15962970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-607-030R |
30 mm | 1000/Packung |
192.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15972970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-607-040 |
40 mm | 100/Packung |
18.35 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15982970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-607-055 |
55 mm | 100/Packung |
26.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15992970
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-607-090 |
90 mm | 100/Packung |
51.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15902980
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-607-204 |
204 mm | 100/Packung |
285.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Mittelschnelles bis langsames Filtern
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
85 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
45 Sekunden | |
0,17 mm |
Scheibe | |
6 bis 10 μm | |
918 | |
Filterpapier für qualitative Analysen |