Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 5 H/N
Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen
10.82 CHF - 40.85 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Filtrationsgeschwindigkeit | 3 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung. |
Güte | 5 H/N |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11751345
|
Sartorius™
FT-3-423-125 |
125 mm |
14.68 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10206091
|
Sartorius™
FT-3-423-150 |
150 mm |
19.11 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10728392
|
Sartorius™
FT-3-423-185 |
185 mm |
26.36 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10534761
|
Sartorius™
FT-3-423-240 |
240 mm |
40.85 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10496171
|
Sartorius™
FT-3-423-090 |
90 mm |
10.82 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 % (Gütegrad 100/N, < 0,1 %)
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
3 μm/s | |
5 H/N | |
0,28 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung. | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |