Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 5 H/N
Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen
Marke:  Sartorius™ FT-3-423-185
Additional Details : Gewicht : 0.22770kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10728392
  • 25.75 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 % (Gütegrad 100/N < 0.1 %)
  • Nassfest
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
3 μm/s
5 H/N
0,28 mm
185 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung.
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
185 mm