Learn More
Cytiva Hochwertige Filterpapiere, Gütegrad 4 V, geriffelt
Gut geeignet für die qualitative Analyse oder allgemeine Filtration von groben Partikeln. Whatman™ gerillte Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 4 V wurden entwickelt, um die Filtrationsgeschwindigkeit, Flussrate und Ladekapazität zu erhöhen. In verschiedenen Größen erhältlich.
40.25 CHF - 167.00 CHF
Spezifikation
Format | Gefaltet (vorplissiert) |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 20 bis 25 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 37 s (Herzberg) |
Flussrate | 247 ml/min |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15520103
|
Cytiva
1204-0185 |
18,5 cm |
56.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15540103
|
Cytiva
1204-150 |
15 cm |
40.25 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15560103
|
Cytiva
1204-270 |
27 cm |
106.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15570103
|
Cytiva
1204-320 |
32 cm |
167.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Whatman Gütegrad 4V vorgefaltetes Filterpapier wird häufig zum Filtern gelatinöser Ausfällungen oder zur allgemeinen Filtration verwendet, bei der keine Feinpartikel gesammelt werden müssen. Die Filterblätter sind auch für die schnelle Filtration von biologischen Flüssigkeiten oder organischen Extrakten vor der Analyse nützlich.
- Sehr schnelle Durchflussrate
- Retention von groben und gelatinösen Präzipitaten
- Nominale Partikelretention von 20 bis 25 μm
- Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 37 s)
- Gerillt (vorplissiert) für Kompatibilität mit konischen Filtertrichtern ohne weiteres Falten
Spezifikation
Gefaltet (vorplissiert) | |
20 bis 25 μm | |
247 ml/min | |
Gütegrad 4 | |
210 μm |
Zellulose | |
37 s (Herzberg) | |
Das Whatman Gütegrad 4V Filterpapier von GE eignet sich gut für die qualitative Analyse oder allgemeine Filtration grober Partikel. Das Design des gerillten Filters erhöht die Filtrationsgeschwindigkeit, Flussrate und Ladekapazität. | |
100/Packung | |
Filterpapier |