Learn More
Cytiva Hochwertige Filterpapiere, Gütegrad 4 V, geriffelt
Gut geeignet für die qualitative Analyse oder allgemeine Filtration von groben Partikeln. Whatman™ gerillte Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 4 V wurden entwickelt, um die Filtrationsgeschwindigkeit, Flussrate und Ladekapazität zu erhöhen. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Cytiva 1204-320
158.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.68000kg
Beschreibung
Whatman Gütegrad 4V vorgefaltetes Filterpapier wird häufig zum Filtern gelatinöser Ausfällungen oder zur allgemeinen Filtration verwendet, bei der keine Feinpartikel gesammelt werden müssen. Die Filterblätter sind auch für die schnelle Filtration von biologischen Flüssigkeiten oder organischen Extrakten vor der Analyse nützlich.
- Sehr schnelle Durchflussrate
- Retention von groben und gelatinösen Präzipitaten
- Nominale Partikelretention von 20 bis 25 μm
- Schnelle Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 37 s)
- Gerillt (vorplissiert) für Kompatibilität mit konischen Filtertrichtern ohne weiteres Falten
Spezifikation
Gerilltes Filterpapier Gütegrad 4V, FF, 12.5 cm-Scheibe (100 Stk) | |
Zellulose | |
37 s (Herzberg) | |
Das Whatman Gütegrad 4V Filterpapier von GE eignet sich gut für die qualitative Analyse oder allgemeine Filtration grober Partikel. Das Design des gerillten Filters erhöht die Filtrationsgeschwindigkeit, Flussrate und Ladekapazität. | |
100/Packung | |
Filterpapier | |
320 mm |
Gefaltet (vorplissiert) | |
20 bis 25 μm | |
247 ml/min | |
Gütegrad 4 | |
210 μm | |
Ø 320 mm | |
32 cm |