Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 393, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 393 quantitative Papiere, die Papierbögen eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-127-460570
Additional Details : Gewicht : 2.62200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15932740
  • 510.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus 100 % hochwertigem Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von < 98 %
  • Säuregespült, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen (Aschegehalt ≤ 0.01 % nach DIN 540370)
  • Nassfest
  • Farbkodierte Box für einfache Auswahl
  • Sehr feine Pore, sehr dichte, sehr langsame Filterung
Spezifikation
Spezifikation
100 g/m2
100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei)
300 Sekunden
100/Packung
460 mm
Blatt
1 μm
393
0,17 mm
570 mm