Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 393, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 393 quantitative Papiere, die Papierbögen eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
277.00 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 100 g/m2 |
---|---|
Format | Blatt |
Material | 100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) |
Particle Retention | 1 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 300 Sekunden |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15922740
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-127-340440 |
340 mm | 440 mm |
277.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15932740
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-127-460570 |
460 mm | 570 mm |
510.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus 100 % hochwertigem Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von < 98 %
- Säuregespült, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen (Aschegehalt ≤ 0.01 % nach DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
- Sehr feine Pore, sehr dichte, sehr langsame Filterung
Spezifikation
100 g/m2 | |
100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) | |
300 Sekunden | |
100/Packung |
Blatt | |
1 μm | |
393 | |
0,17 mm |