missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 393, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 393 quantitative Papiere, die Papierbögen eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-127-340440
Additional Details : Gewicht : 1.49600kg
Beschreibung
- Aus 100 % hochwertigem Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von < 98 %
- Säuregespült, um die Papiere aschefrei zu machen und eine hohe Reinheit zu erreichen (Aschegehalt ≤ 0.01 % nach DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
- Sehr feine Pore, sehr dichte, sehr langsame Filterung
Spezifikation
100 g/m2 | |
100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) | |
300 Sekunden | |
100/Packung | |
340 mm |
Blatt | |
1 μm | |
393 | |
0,17 mm | |
440 mm |