Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 39/N, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 39/N, Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Scheiben sind für analytische und technische Zwecke geeignet, wo eine schnelle Durchflussrate wünschenswert ist.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-483-130
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972950
  • 38.15 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Nassfest
  • Sehr schnelle Filterung, weitporig
Spezifikation
Spezifikation
180 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
5 Sekunden
50/Packung
130 mm
Scheibe
15 μm
39/N
0,65 mm