Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 39/N, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 39/N, Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Scheiben sind für analytische und technische Zwecke geeignet, wo eine schnelle Durchflussrate wünschenswert ist.
38.15 CHF - 201.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht 180 g/m2
Format Scheibe
Material Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
Particle Retention 15 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 5 Sekunden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972950
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-483-130
130 mm 50/Packung
38.15 CHF
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982950
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-483-380
380 mm 100/Packung
201.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
  • Nassfest
  • Sehr schnelle Filterung, weitporig
Spezifikation
Spezifikation
180 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
5 Sekunden
0,65 mm
Scheibe
15 μm
39/N