Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapier, Gütegrad 37/N für qualitative und technische Analysen, gefaltet
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 37/N Krepppapier für qualitative und technische Analysen, gefaltet, eignet sich für analytische und technische Zwecke, bei denen eine schnelle Durchflussrate wünschenswert ist.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-480-400
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15933010
  • 358.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus veredeltem Zellstoff und Baumwolllinter
  • Aschegehalt 0,1 bis 0,15 %.
  • Sehr schnelle Filterung, breite Pore
  • Nassfest
Spezifikation
Spezifikation
135 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
4 Sekunden
0,5 mm
Gefaltet
15 μm
37/N
400 mm