Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapier, Gütegrad 37/N für qualitative und technische Analysen, gefaltet
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 37/N Krepppapier für qualitative und technische Analysen, gefaltet, eignet sich für analytische und technische Zwecke, bei denen eine schnelle Durchflussrate wünschenswert ist.
240.00 CHF - 393.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht 135 g/m2
Format Gefaltet
Material Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
Particle Retention 15 μm
Filtrationsgeschwindigkeit 4 Sekunden
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15913010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-240
240 mm
240.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15923010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-320
320 mm
248.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15933010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-400
400 mm
358.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15943010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-480-500
500 mm
393.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus veredeltem Zellstoff und Baumwolllinter
  • Aschegehalt 0.1 bis 0.15 %
  • Sehr schnelle Filterung, breite Pore
  • Nassfest
Spezifikation
Spezifikation
135 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
4 Sekunden
0,5 mm
Gefaltet
15 μm
37/N