Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 3 S/h
Für analytische und technische Zwecke.
Marke: Sartorius™ FT-3-307-090
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen
- Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Glatte Oberfläche
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
55 μm/s | |
3 S/h | |
0,36 mm | |
90 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
50 pro Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
90 mm |