Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 3 S/h
Für analytische und technische Zwecke.
9.30 CHF - 52.40 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Filtrationsgeschwindigkeit | 55 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen |
Güte | 3 S/h |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11770456
|
Sartorius™
FT-3-307-100 |
100 mm |
10.80 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11780456
|
Sartorius™
FT-3-307-110 |
110 mm |
10.80 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11710466
|
Sartorius™
FT-3-307-185 |
185 mm |
26.80 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11700466
|
Sartorius™
FT-3-307-150 |
150 mm |
18.65 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11790456
|
Sartorius™
FT-3-307-125 |
125 mm |
13.30 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11720466
|
Sartorius™
FT-3-307-240 |
240 mm |
48.20 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11730466
|
Sartorius™
FT-3-307-270 |
270 mm |
52.40 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11740456
|
Sartorius™
FT-3-307-055 |
55 mm |
9.30 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11750456
|
Sartorius™
FT-3-307-070 |
70 mm |
9.30 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11760456
|
Sartorius™
FT-3-307-090 |
90 mm |
9.30 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen
- Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Glatte Oberfläche
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
55 μm/s | |
3 S/h | |
0,36 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
50 pro Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |