Learn More
Sartorius™ Nassfeste Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 1292
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke:  Sartorius™ FT-4-210-320
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10052261
  • 131.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Aschegehalt <0.1 %
  • Feinkristalline Ausfällung
  • Mittlere Dichte, mittelschnelle Filterung
  • Lieferung in gefaltetem Format
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
5 bis 8 μm
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind
100/Pckg.
Filterpapier für qualitative Analysen
320 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
50 μm/s
1292
0,17 mm
320 mm