Learn More
Sartorius™ Nassfeste Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 1292
Eignet sich für analytische Zwecke sowie für Routineanalysen und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
45.80 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Particle Retention | 5 bis 8 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 50 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10654512
|
Sartorius™
FT-4-210-125 |
125 mm |
45.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10564191
|
Sartorius™
FT-4-210-240 |
240 mm |
84.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10439701
|
Sartorius™
FT-4-210-150 |
150 mm |
45.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10153701
|
Sartorius™
FT-4-210-090 |
90 mm |
119.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10042441
|
Sartorius™
FT-4-210-185 |
185 mm |
52.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10052261
|
Sartorius™
FT-4-210-320 |
320 mm |
131.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt <0.1 %
- Feinkristalline Ausfällung
- Mittlere Dichte, mittelschnelle Filterung
- Lieferung in gefaltetem Format
Spezifikation
Gefaltet | |
5 bis 8 μm | |
Wird zu analytischen Zwecken sowie für Routineanalysen verwendet und kommt zum Einsatz, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
50 μm/s | |
1292 | |
0,17 mm |