Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative Papiere, Gütegrad 1288, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 1288 qualitative Papiere, die Scheiben sind für analytische Zwecke und Routineanalysen geeignet, wenn keine gravimetrischen Analysen erforderlich sind.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-206-080
Additional Details : Gewicht : 0.02600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15992890
  • 11.80 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nassfest.
  • Aus optimiertem Zellstoff und Linters mit > 95 % Alpha-Zellulose
  • Aschegehalt < 0.1 % gemäß DIN 54370
Spezifikation
Spezifikation
84 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (<95 % Alpha-Zellulose)
10 Sekunden
100/Packung
80 mm
Scheibe
12 bis 15 μm
1288
0,21 μm